Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / threonine-protein kinase STK11 Protein
Código de producto. p-7154301
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16089840 10 μg 10 microgramos
16029850 50 μg 50 microgramos
16079840 100 μg 100 microgramos
16009850 200 μg 200 microgramos
16019850 500 μg 500 microgramos
16099840 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16089840
Marca: enQuireBio™ QP7621ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/threonine-protein kinase STK11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000446.1
ID de gen (Entrez) 6794
Nombre Serine / threonine-protein kinase STK11 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen STK11
Longitud de la proteína Full Length of Mature Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MEVVDPQQLG MFTEGELMSV GMDTFIHRID STEVIYQPRR KRAKLIGKYL MGDLLGEGSY GKVKEVLDSE TLCRRAVKIL KKKKLRRIPN GEANVKKEIQ LLRRLRHKNV IQLVDVLYNE EKQKMYMVME YCVCGMQEML DSVPEKRFPV CQAHGYFCQL IDGLEYLHSQ GIVHKDIKPG NLLLTTGGTL KISDLGVAEA LHPFAADDTC RTSQGSPAFQ PPEIANGLDT FSGFKVDIWS AGVTLYNITT GLYPFEGDNI YKLFENIGKG SYAIPGDCGP PLSDLLKGML EYEPAKRFSI RQIRQHSWFR KKHPPAEAPV PIPPSPDTKD RWRSMTVVPY LEDLHGADED EDLFDIEDDI IYTQDFTVPG QVPEEEASHN GQRRGLPKAV CMNGTEAAQL STKSRAEGRA PNPARKACSA SSKIRRLSAC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.