Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / threonine-protein kinase STK11 Protein
Código de producto. 16079840
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16079840 100 μg 100 microgramos
16089840 10 μg 10 microgramos
16029850 50 μg 50 microgramos
16009850 200 μg 200 microgramos
16019850 500 μg 500 microgramos
16099840 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16079840 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7621ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/threonine-protein kinase STK11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000446.1
ID de gen (Entrez) 6794
Nombre Serine / threonine-protein kinase STK11 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen STK11
Longitud de la proteína Full Length of Mature Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MEVVDPQQLG MFTEGELMSV GMDTFIHRID STEVIYQPRR KRAKLIGKYL MGDLLGEGSY GKVKEVLDSE TLCRRAVKIL KKKKLRRIPN GEANVKKEIQ LLRRLRHKNV IQLVDVLYNE EKQKMYMVME YCVCGMQEML DSVPEKRFPV CQAHGYFCQL IDGLEYLHSQ GIVHKDIKPG NLLLTTGGTL KISDLGVAEA LHPFAADDTC RTSQGSPAFQ PPEIANGLDT FSGFKVDIWS AGVTLYNITT GLYPFEGDNI YKLFENIGKG SYAIPGDCGP PLSDLLKGML EYEPAKRFSI RQIRQHSWFR KKHPPAEAPV PIPPSPDTKD RWRSMTVVPY LEDLHGADED EDLFDIEDDI IYTQDFTVPG QVPEEEASHN GQRRGLPKAV CMNGTEAAQL STKSRAEGRA PNPARKACSA SSKIRRLSAC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.