Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine protease 23 Protein
Código de producto. 16074020
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16074020 1 mg 1 miligramo
16064020 10 μg 10 microgramos
16004030 50 μg 50 microgramos
16054020 100 μg 100 microgramos
16084020 200 μg 200 microgramos
16094020 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16074020 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6538ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine protease 23, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001280107.1
ID de gen (Entrez) 11098
Nombre Serine protease 23 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PRSS23
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QVSPYSAPWK PTWPAYRLPV VLPQSTLNLA KPDFGAEAKL EVSSSCGPQC HKGTPLPTYE EAKQYLSYET LYANGSRTET QVGIYILSSS GDGAQHRDSG SSGKSRRKRQ IYGYDSRFSI FGKDFLLNYP FSTSVKLSTG CTGTLVAEKH VLTAAHCIHD GKTYVKGTQK LRVGFLKPKF KDGGRGANDS TSAMPEQMKF QWIRVKRTHV PKGWIKGNAN DIGMDYDYAL LELKKPHKRK FMKIGVSPPA KQLPGGRIHF SGYDNDRPGN LVYRFCDVKD ETYDLLYQQC DAQPGASGSG VYVRMWKRQQ QKWERKIIGI FSGHQWVDMN GSPQDFNVAV RITPLKYAQI CYWIKGNYLD CREG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.