Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine palmitoyltransferase 2 Protein
Código de producto. p-7153554
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16025410 10 μg 10 microgramos
16065410 50 μg 50 microgramos
16015410 100 μg 100 microgramos
16045410 200 μg 200 microgramos
16055410 500 μg 500 microgramos
16035410 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16025410
Marca: enQuireBio™ QP6726ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine palmitoyltransferase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004854.1
ID de gen (Entrez) 9517
Nombre Serine palmitoyltransferase 2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SPTLC2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia RDFLRYWRIE KCHHATEREE QKDFVSLYQD FENFYTRNLY MRIRDNWNRP ICSVPGARVD IMERQSHDYN WSFKYTGNII KGVINMGSYN YLGFARNTGS CQEAAAKVLE EYGAGVCSTR QEIGNLDKHE ELEELVARFL GVEAAMAYGM GFATNSMNIP ALVGKGCLIL SDELNHASLV LGARLSGATI RIFKHNNMQS LEKLLKDAIV YGQPRTRRPW KKILILVEGI YSMEGSIVRL PEVIALKKKY KAYLYLDEAH SIGALGPTGR GVVEYFGLDP EDVDVMMGTF TKSFGASGGY IGGKKELIDY LRTHSHSAVY ATSLSPPVVE QIITSMKCIM GQDGTSLGKE CVQQLAENTR YFRRRLKEMG FIIYGNEDSP VVPLMLYMPA KIGAFGREML KRNIGVVVVG FPATPIIESR ARFCLSAAHT KEILDTALKE IDEVGDLLQL KYSRHRLVPL LDRPFDETTY EETED
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.