missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / arginine-rich splicing factor 10 Protein
Specifica
Specifica
| Número de acceso | NP_001177934.1 |
| ID de gen (Entrez) | 10772 |
| Nombre | Serine / arginine-rich splicing factor 10 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | SRSF10 |
| Longitud de la proteína | Full Length of Isoform 3 |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?