Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sentrin-specific protease 8 Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_001159812.1 |
| ID de gen (Entrez) | 123228 |
| Nombre | Sentrin-specific protease 8 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | SENP8 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Show More |