Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sentrin-specific protease 8 Protein
Código de producto. 16021141
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16021141
Marca: enQuireBio™ QP7846ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sentrin-specific protease 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001159812.1
ID de gen (Entrez) 123228
Nombre Sentrin-specific protease 8 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SENP8
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDPVVLSYMD SLLRQSDVSL LDPPSWLNDH IIGFAFEYFA NSQFHDCSDH VSFISPEVTQ FIKCTSNPAE IAMFLEPLDL PNKRVVFLAI NDNSNQAAGG THWSLLVYLQ DKNSFFHYDS HSRSNSVHAK QVAEKLEAFL GRKGDKLAFV EEKAPAQQNS YDCGMYVICN TEALCQNFFR QQTESLLQLL TPAYITKKRG EWKDLITTLA KK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.