Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Semenogelin-2 Protein
Código de producto. 16028231
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16028231
Marca: enQuireBio™ QP9386ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Semenogelin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002999.1
ID de gen (Entrez) 6407
Nombre Semenogelin-2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SEMG2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia QKGGSKGQLP SGSSQFPHGQ KGQHYFGQKD QQHTKSKGSF SIQHTYHVDI NDHDWTRKSQ QYDLNALHKA TKSKQHLGGS QQLLNYKQEG RDHDKSKGHF HMIVIHHKGG QAHHGTQNPS QDQGNSPSGK GLSSQCSNTE KRLWVHGLSK EQASASGAQK GRTQGGSQSS YVLQTEELVV NKQQRETKNS HQNKGHYQNV VDVREEHSSK LQTSLHPAHQ DRLQHGPKDI FTTQDELLVY NKNQHQTKNL SQDQEHGRKA HKISYPSSRT EERQLHHGEK SVQKDVSKGS ISIQTEEKIH GKSQNQVTIH SQDQEHGHKE NKISYQSSST EERHLNCGEK GIQKGVSKGS ISIQTEEQIH GKSQNQVRIP SQAQEYGHKE NKISYQSSST EERRLNSGEK DVQKGVSKGS ISIQTEEKIH GKSQNQVTIP SQDQEHGHKE NKMSYQSSST EERRLNYGGK STQKDVSQSS ISFQIEKLVE GKSQIQTPNP NQDQWSGQNA KGKSGQSADS KQDLLSHEQK GRYKQESSES HNIVITEHEV AQDDHLTQQY NEDRNPIST
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.