Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Semaphorin-7A Protein
Código de producto. 16078221
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16078221
Marca: enQuireBio™ QP9385ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Semaphorin-7A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001139501.1
ID de gen (Entrez) 8482
Nombre Semaphorin-7A Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SEMA7A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia QGHLRSGPRI FAVWKGHVGQ DRVDFGQTEP HTVLFHEPGS SSVWVGGRGK VYLFDFPEGK NASVRTVNIG STKGSCLDKR DCENYITLLE RRSEGLLACG TNARHPSCWN LVNGTVVPLG EMRGYAPFSP DENSLVLFEG DEVYSTIRKQ EYNGKIPRFR RIRGESELYT SDTVMQNPQF IKATIVHQDQ AYDDKIYYFF REDNPDKNPE APLNVSRVAQ LCRGDQGGES SLSVSKWNTF LKAMLVCSDA ATNKNFNRLQ DVFLLPDPSG QWRDTRVYGV FSNPWNYSAV CVYSLGDIDK VFRTSSLKGY HSSLPNPRPG KCLPDQQPIP TETFQVADRH PEVAQRVEPM GPLKTPLFHS KYHYQKVAVH RMQASHGETF HVLYLTTDRG TIHKVVEPGE QEHSFAFNIM EIQPFRRAAA IQTMSLDAER RKLYVSSQWE VSQVPLDLCE VYGGGCHGCL MSRDPYCGWD QGRCISIYSS ERSVLQSINP AEPHKECPNP KPDKAPLQKV SLAPNSRYYL SCPMESRHAT YSWRHKENVE QSCEPGHQSP NCILFIENLT AQQYGHYFCE AQEGSYFREA QHWQLLPEDG IMAEHLLGHA CALA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.