Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Semaphorin-3F Protein
Código de producto. 15992878
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
15992878 20 μg 20 microgramos
15902888 50 μg 50 microgramos
15982878 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15992878
Marca: enQuireBio™ QP10123ma20ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Semaphorin-3F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_001305729.1
ID de gen (Entrez) 6405
Nombre Semaphorin-3F Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SEMA3F
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Mammal
Etiqueta de proteína His
Secuencia SFPTQDHLPA TPRVRLSFKE LKATGTAHFF NFLLNTTDYR ILLKDEDHDR MYVGSKDYVL SLDLHDINRE PLIIHWAASP QRIEECVLSG KDVNGECGNF VRLIQPWNRT HLYVCGTGAY NPMCTYVNRG RRAQATPWTQ TQAVRGRGSR ATDGALRPMP TAPRQDYIFY LEPERLESGK GKCPYDPKLD TASALINEEL YAGVYIDFMG TDAAIFRTLG KQTAMRTDQY NSRWLNDPSF IHAELIPDSA ERNDDKLYFF FRERSAEAPQ SPAVYARIGR ICLNDDGGHC CLVNKWSTFL KARLVCSVPG EDGIETHFDE LQDVFVQQTQ DVRNPVIYAV FTSSGSVFRG SAVCVYSMAD IRMVFNGPFA HKEGPNYQWM PFSGKMPYPR PGTCPGGTFT PSMKSTKDYP DEVINFMRSH PLMYQAVYPL QRRPLVVRTG APYRLTTIAV DQVDAADGRY EVLFLGTDRG TVQKVIVLPK DDQELEELML EEVEVFKDPA PVKTMTISSK RQQLYVASAV GVTHLSLHRC QAYGAACADC CLARDPYCAW DGQACSRYTA SSKRRSRRQD VRHGNPIRQC RGFNSNANKN AVESVQYGVA GSAAFLECQP RSPQATVKWL FQRDPGDRRR EIRAEDRFLR TEQGLLLRAL QLSDRGLYSC TATENNFKHV VTRVQLHVLG RDAVHAALFP PLSMSAPPPP GAGPPTPPYQ ELAQLLAQPE VGLIHQYCQG YWRHVPPSPR EAPGAPRSPE PQDQKKPRNR RHHPPDT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.