missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Selenoprotein 1

Código de producto. 16004930
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16004930 1 mg 1 miligramo
16094920 10 μg 10 microgramos
16034930 50 μg 50 microgramos
16084920 100 μg 100 microgramos
16014930 200 μg 200 microgramos
16024930 500 μg 500 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16004930

Marca: enQuireBio™ QP6665ye1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Selenoprotein P, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001078955.1
ID de gen (Entrez) 6414
Nombre Selenoprotein 1
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SEPP1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia ESQDQSSLCK QPPAWSIRDQ DPMLNSNGSV TVVALLQASS YLCILQASKL EDLRVKLKKE GYSNISYIVV NHQGISSRLK YTHLKNKVSE HIPVYQQEEN QTDVWTLLNG SKDDFLIYDR CGRLVYHLGL PFSFLTFPYV EEAIKIAYCE KKCGNCSLTT LKDEDFCKRV SLATVDKTVE TPSPHYHHEH HHNHGHQHLG SSELSENQQP GAPNAPTHPA PPGLHHHHKH KGQHRQGHPE NRDMPASEDL QDLQKKLCRK RCINQLLCKL PTDSELAPRS SCCHCRHLIF EKTGSAITSQ CKENLPSLCS SQGLRAEENI TESCQSRLPP AASQISQQLI PTEASASSRS KNQAKKSESP SN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.