Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Selenoprotein 1
Código de producto. 16084920
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16084920 100 μg 100 microgramos
16094920 10 μg 10 microgramos
16034930 50 μg 50 microgramos
16014930 200 μg 200 microgramos
16024930 500 μg 500 microgramos
16004930 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16084920
Marca: enQuireBio™ QP6665ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Selenoprotein P, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001078955.1
ID de gen (Entrez) 6414
Nombre Selenoprotein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SEPP1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia ESQDQSSLCK QPPAWSIRDQ DPMLNSNGSV TVVALLQASS YLCILQASKL EDLRVKLKKE GYSNISYIVV NHQGISSRLK YTHLKNKVSE HIPVYQQEEN QTDVWTLLNG SKDDFLIYDR CGRLVYHLGL PFSFLTFPYV EEAIKIAYCE KKCGNCSLTT LKDEDFCKRV SLATVDKTVE TPSPHYHHEH HHNHGHQHLG SSELSENQQP GAPNAPTHPA PPGLHHHHKH KGQHRQGHPE NRDMPASEDL QDLQKKLCRK RCINQLLCKL PTDSELAPRS SCCHCRHLIF EKTGSAITSQ CKENLPSLCS SQGLRAEENI TESCQSRLPP AASQISQQLI PTEASASSRS KNQAKKSESP SN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.