Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Selenide, water dikinase 1 Protein
Código de producto. 16024910
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16024910 1 mg 1 miligramo
16014910 10 μg 10 microgramos
16054910 50 μg 50 microgramos
16004910 100 μg 100 microgramos
16034910 200 μg 200 microgramos
16044910 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16024910
Marca: enQuireBio™ QP6663ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Selenide, water dikinase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001182531.1
ID de gen (Entrez) 22929
Nombre Selenide, water dikinase 1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SEPHS1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia STRESFNPES YELDKSFRLT RFTELKGTGC KVPQDVLQKL LESLQENHFQ EDEQFLGAVM PRLGIGMDTC VIPLRHGGLS LVQTTDYIYP IVDDPYMMGR IACANVLSDL YAMGVTECDN MLMLLGVSNK MTDRERDKVM PLIIQGFKDA AEEAGTSVTG GQTVLNPWIV LGGVATTVCQ PNEFIMPDNA VPGDVLVLTK PLGTQVAVAV HQWLDIPEKW NKIKLVVTQE DVELAYQEAM MNMARLNRTA AGLMHTFNAH AATDITGFGI LGHAQNLAKQ QRNEVSFVIH NLPVLAKMAA VSKACGNMFG LMHGTCPETS GGLLICLPRE QAARFCAEIK SPKYGEGHQA WIIGIVEKGN RTARIIDKPR IIEVAPQVAT QNVNPTPGAT S
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.