Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Secretory phospholipase A2 receptor Protein
Código de producto. 16009730
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16009730
Marca: enQuireBio™ QP7606ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Secretory phospholipase A2 receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001007268.1
ID de gen (Entrez) 22925
Nombre Secretory phospholipase A2 receptor Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PLA2R1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia EEKTWHEALR SCQADNSALI DITSLAEVEF LVTLLGDENA SETWIGLSSN KIPVSFEWSN DSSVIFTNWH TLEPHIFPNR SQLCVSAEQS EGHWKVKNCE ERLFYICKKA GHVLSDAESG CQEGWERHGG FCYKID
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.