Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Secreted Ly-6 / uPAR-related protein 1
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_065160.1 |
| ID de gen (Entrez) | 57152 |
| Nombre | Secreted Ly-6 / uPAR-related protein 1 |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | SLURP1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |