Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SDSL Protein
Código de producto. 15903589
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15903589
Marca: enQuireBio™ QP134441mg
A cDNA sequence encoding the SDSL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 113675
Nombre SDSL Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen SDSL
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMDGPVA EHAKQEPFHV VTPLLESWAL SQVAGMPVFL KCENVQPSGS FKIRGIGHFC QEMAKKGCRH LVCSSGGNAG IAAAYAARKL GIPATIVLPE STSLQVVQRL QGEGAEVQLT GKVWDEANLR AQELAKRDGW ENVPPFDHPL IWKGHASLVQ ELKAVLRTPP GALVLAVGGG GLLAGVVAGL LEVGWQHVPI IAMETHGAHC FNAAITAGKL VTLPDITSVA KSLGAKTVAA RALECMQVCK IHSEVVEDTE AVSAVQQLLD DERMLVEPAC GAALAAIYSG LLRRLQAEGC LPPSLTSVVV IVCGGNNINS RELQALKTHL GQV
Tampón The SDSL solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.