Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SDHAF2 Protein
Código de producto. 15953579
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15953579 5 μg 5 microgramos
15943579 20 μg 20 microgramos
15933579 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15953579
Marca: enQuireBio™ QP134425ug
A cDNA sequence encoding the SDHAF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre SDHAF2 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSFRRFYR GDSPTDSQKD MIEIPLPPWQ ERTDESIETK RARLLYESRK RGMLENCILL SLFAKEHLQH MTEKQLNLYD RLINEPSNDW DIYYWATEAK PAPEIFENEV MALLRDFAKN KNKEQRLRAP DLEYLFEKPR
Tampón SDHAF2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.