Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SDHA Protein
Código de producto. 16024880
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16024880
Marca: enQuireBio™ QP6659ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SDHA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001281261.1
ID de gen (Entrez) 6389
Nombre SDHA Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SDHA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SAKVSDSISA QYPVVDHEFD AVVVGAGGAG LRAAFGLSEA GFNTACVTKL FPTRSHTVAA QGGINAALGN MEEDNWRWHF YDTVKGSDWL GDQDAIHYMT EQAPAAVVEL ENYGMPFSRT EDGKIYQRAF GGQSLKFGKG GQAHRCCCVA DRTGHSLLHT LYGRSLRYDT SYFVEYFALD LLMENGECRG VIALCIEDGS IHRIRAKNTV VATGGYGRTY FSCTSAHTST GDGTAMITRA GLPCQDLEFV QFHPTGIYGA GCLITEGCRG EGGILINSQG ERFMERYAPV AKDLASRDVV SRSMTLEIRE GRGCGPEKDH VYLQLHHLPP EQLATRLPGI SETAMIFAGV DVTKEPIPVL PTVHYNMGGI PTNYKGQVLR HVNGQDQIVP GLYACGEAAC ASVHGANRLG ANSLLDLVVF GRACALSIEE SCRPGDKVPP IKPNAGEESV MNLDKLRFAD GSIRTSELRL SMQKSMQNHA AVFRVGSVLQ EGCGKISKLY GDLKHLKTFD RGMVWNTDLV ETLELQNLML CALQTIYGAE ARKESRGAHA REDYKVRIDE YDYSKPIQGQ QKKPFEEHWR KHTLSYVDVG TGKVTLEYRP VIDKTLNEAD CATVPPAIRS Y
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.