Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SDHA Protein
Código de producto. 16004880
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16004880 100 μg 100 microgramos
16014880 10 μg 10 microgramos
16054880 50 μg 50 microgramos
16034880 200 μg 200 microgramos
16044880 500 μg 500 microgramos
16024880 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16004880
Marca: enQuireBio™ QP6659ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SDHA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001281261.1
ID de gen (Entrez) 6389
Nombre SDHA Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SDHA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SAKVSDSISA QYPVVDHEFD AVVVGAGGAG LRAAFGLSEA GFNTACVTKL FPTRSHTVAA QGGINAALGN MEEDNWRWHF YDTVKGSDWL GDQDAIHYMT EQAPAAVVEL ENYGMPFSRT EDGKIYQRAF GGQSLKFGKG GQAHRCCCVA DRTGHSLLHT LYGRSLRYDT SYFVEYFALD LLMENGECRG VIALCIEDGS IHRIRAKNTV VATGGYGRTY FSCTSAHTST GDGTAMITRA GLPCQDLEFV QFHPTGIYGA GCLITEGCRG EGGILINSQG ERFMERYAPV AKDLASRDVV SRSMTLEIRE GRGCGPEKDH VYLQLHHLPP EQLATRLPGI SETAMIFAGV DVTKEPIPVL PTVHYNMGGI PTNYKGQVLR HVNGQDQIVP GLYACGEAAC ASVHGANRLG ANSLLDLVVF GRACALSIEE SCRPGDKVPP IKPNAGEESV MNLDKLRFAD GSIRTSELRL SMQKSMQNHA AVFRVGSVLQ EGCGKISKLY GDLKHLKTFD RGMVWNTDLV ETLELQNLML CALQTIYGAE ARKESRGAHA REDYKVRIDE YDYSKPIQGQ QKKPFEEHWR KHTLSYVDVG TGKVTLEYRP VIDKTLNEAD CATVPPAIRS Y
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.