Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SDF2 Protein
Código de producto. 16004870
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16004870 1 mg 1 miligramo
16094860 10 μg 10 microgramos
16034870 50 μg 50 microgramos
16084860 100 μg 100 microgramos
16014870 200 μg 200 microgramos
16024870 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16004870
Marca: enQuireBio™ QP6657ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SDF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_008854.2
ID de gen (Entrez) 6388
Nombre SDF2 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SDF2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SSLGVVTCGS VVKLLNTRHN VRLHSHDVRY GSGSGQQSVT GVTSVDDSNS YWRIRGKSAT VCERGTPIKC GQPIRLTHVN TGRNLHSHHF TSPLSGNQEV SAFGEEGEGD YLDDWTVLCN GPYWVRDGEV RFKHSSTEVL LSVTGEQYGR PISGQKEVHG MAQPSQNNYW KAMEGIFMKP SELLKAEAHH AEL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.