Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human SCF Protein
Código de producto. 18717796
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
200 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18717796 1 mg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 1 miligramo
18136140 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18197380 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 10 microgramos
18148170 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18146420 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 50 microgramos
18705936 200 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 200 microgramos
18736486 200 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 200 microgramos
7 options
Código de producto. 18717796
Marca: R&D Systems™ 255SC001MG/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using TF-1 human erythroleukemic cells. Kitamura, T. et al. (1989) J. Cell Physiol. 140:323. The ED50 for this effect is 1-5 ng/mL.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
ID de gen (Entrez) 4254
Peso molecular M.W. (theroretical): 19 kDa
Nombre SCF/c-kit Ligand
Cantidad 1 mg
Fuente E. coli-derived human SCF/c-kit Ligand protein Glu26-Ala189,with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gen c-kit Ligand, DCUA, DFNA69, DKFZp686F2250, familial progressive hyperpigmentation 2, FPH2, FPHH, KIT ligand, Kitl, KITLG, KL-1, Mast cell growth factor, MGF, MGFSHEP7, SCFStem cell factor, SFc-Kit ligand, SHEP7, SLF, steel factor
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.