Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCARB1 / CD36L1 / CLA-1 Protein
Código de producto. p-7154605
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16081631 10 μg 10 microgramos
16021641 50 μg 50 microgramos
16071631 100 μg 100 microgramos
16001641 200 μg 200 microgramos
16011641 500 μg 500 microgramos
16091631 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16081631
Marca: enQuireBio™ QP7926ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SCARB1 / CD36L1 / CLA-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001076428.1
ID de gen (Entrez) 949
Nombre SCARB1 / CD36L1 / CLA-1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SCARB1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia PSLIKQQVLK NVRIDPSSLS FNMWKEIPIP FYLSVYFFDV MNPSEILKGE KPQVRERGPY VYREFRHKSN ITFNNNDTVS FLEYRTFQFQ PSKSHGSESD YIVMPNILVL GAAVMMENKP MTLKLIMTLA FTTLGERAFM NRTVGEIMWG YKDPLVNLIN KYFPGMFPFK DKFGLFAELN NSDSGLFTVF TGVQNISRIH LVDKWNGLSK VDFWHSDQCN MINGTSGQMW PPFMTPESSL EFYSPEACRS MKLMYKESGV FEGIPTYRFV APKTLFANGS IYPPNEGFCP CLESGIQNVS TCRFSAPLFL SHPHFLNADP VLAEAVTGLH PNQEAHSLFL DIHPVTGIPM NCSVKLQLSL YMKSVAGIGQ TGKIEPVVLP LLWFAESGAM EGETLHTFYT QLVLMPKVMH Y
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.