Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCAN domain-containing protein 1
Código de producto. 16064820
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16064820
Marca: enQuireBio™ QP6651ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SCAN domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_057642.1
ID de gen (Entrez) 51282
Nombre SCAN domain-containing protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SCAND1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MAATEPILAA TGSPAAVPPE KLEGAGSSSA PERNCVGSSL PEASPPAPEP SSPNAAVPEA IPTPRAAASA ALELPLGPAP VSVAPQAEAE ARSTPGPAGS RLGPETFRQR FRQFRYQDAA GPREAFRQLR ELSRQWLRPD IRTKEQIVEM LVQEQLLAIL PEAARARRIR RRTDVRITG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.