Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCAMP3 Protein
Código de producto. 16044961
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16044961 100 μg 100 microgramos
16054961 10 μg 10 microgramos
16094961 50 μg 50 microgramos
16074961 200 μg 200 microgramos
16084961 500 μg 500 microgramos
16064961 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16044961
Marca: enQuireBio™ QP8499ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SCAMP3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005689.2
ID de gen (Entrez) 10067
Nombre SCAMP3 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SCAMP3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AQSRDGGNPF AEPSELDNPF QDPAVIQHRP SRQYATLDVY NPFETREPPP AYEPPAPAPL PPPSAPSLQP SRKLSPTEPK NYGSYSTQAS AAAATAELLK KQEELNRKAE ELDRRERELQ HAALGGTATR QNNWPPLPSF CPVQPCFFQD ISMEIPQEFQ KTVSTMYYL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.