missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human S100B Protein

Código de producto. p-7151294
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15993459 5 μg 5 microgramos
15983459 20 μg 20 microgramos
15973459 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15993459

Marca: enQuireBio™ QP134045ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the S100B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 6285
Nombre S100B Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen S100B
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSELEKAMVA LIDVFHQYSG REGDKHKLKK SELKELINNE LSHFLEEIKE QEVVDKVMET LDNDGDGECD FQEFMAFVAM VTTACHEFFE HE
Tampón S100B (1 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.