Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A7 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | S100A7 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | HIS-TAG-SSGLVPRGSH MSNTQAERSI IGMIDMFHKY TRRDDKIDKP SLLTMMKENFPNFLSACDKK GTNYLADVFE KKDKNEDKKI DFSEFLSLLG DIATDYHKQS HGAAPCSGGS Q |
| Tampón | S100A7 protein at 0.5 mg/ml in 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 30% Glycerol. |
| Mostrar más |