Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A15 / S100A7A Protein
Código de producto. 16090801
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16090801 100 μg 100 microgramos
16000811 10 μg 10 microgramos
16040811 50 μg 50 microgramos
16020811 200 μg 200 microgramos
16030811 500 μg 500 microgramos
16010811 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16090801 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7789ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A15 / S100A7A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_789793.1
ID de gen (Entrez) 338324
Nombre S100A15 / S100A7A Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen S100A7A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SNTQAERSII GMIDMFHKYT GRDGKIEKPS LLTMMKENFP NFLSACDKKG IHYLATVFEK KDKNEDKKID FSEFLSLLGD IAADYHKQSH GAAPCSGGSQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.