Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A15 / S100A7A Protein
Código de producto. 16020811
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16020811 200 μg 200 microgramos
16000811 10 μg 10 microgramos
16040811 50 μg 50 microgramos
16090801 100 μg 100 microgramos
16030811 500 μg 500 microgramos
16010811 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16020811
Marca: enQuireBio™ QP7789ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A15 / S100A7A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_789793.1
ID de gen (Entrez) 338324
Nombre S100A15 / S100A7A Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen S100A7A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SNTQAERSII GMIDMFHKYT GRDGKIEKPS LLTMMKENFP NFLSACDKKG IHYLATVFEK KDKNEDKKID FSEFLSLLGD IAADYHKQSH GAAPCSGGSQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.