Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Runt-related transcription factor 3 Protein
Código de producto. 16024690
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16024690 500 μg 500 microgramos
16094680 10 μg 10 microgramos
16034690 50 μg 50 microgramos
16084680 100 μg 100 microgramos
16014690 200 μg 200 microgramos
16004690 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16024690
Marca: enQuireBio™ QP6632ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Runt-related transcription factor 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001026850.1
ID de gen (Entrez) 864
Nombre Runt-related transcription factor 3 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RUNX3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MRIPVDPSTS RRFTPPSPAF PCGGGGGKMG ENSGALSAQA AVGPGGRARP EVRSMVDVLA DHAGELVRTD SPNFLCSVLP SHWRCNKTLP VAFKVVALGD VPDGTVVTVM AGNDENYSAE LRNASAVMKN QVARFNDLRF VGRSGRGKSF TLTITVFTNP TQVATYHRAI KVTVDGPREP RRHRQKLEDQ TKPFPDRFGD LERLRMRVTP STPSPRGSLS TTSHFSSQPQ TPIQGTSELN PFSDPRQFDR SFPTLPTLTE SRFPDPRMHY PGAMSAAFPY SATPSGTSIS SLSVAGMPAT SRFHHTYLPP PYPGAPQNQS GPFQANPSPY HLYYGTSSGS YQFSMVAGSS SGGDRSPTRM LASCTSSAAS VAAGNLMNPS LGGQSDGVEA DGSHSNSPTA LSTPGRMDEA VWRPY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.