Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RRM2B / P53R2 Protein
Código de producto. 16080541
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16080541 100 μg 100 microgramos
16090541 10 μg 10 microgramos
16030551 50 μg 50 microgramos
16010551 200 μg 200 microgramos
16020551 500 μg 500 microgramos
16000551 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16080541
Marca: enQuireBio™ QP7745ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RRM2B / P53R2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001165948.1
ID de gen (Entrez) 50484
Nombre RRM2B / P53R2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RRM2B
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MGDPERPEAA GLDQDERSSS DTNESEIKSN EEPLLRKSSR RFVIFPIQYP DIWKMYKQAQ ASFWTAEEVD LSKDLPHWNK LKADEKYFIS HILAFFAASD GIVNENLVER FSQEVQVPEA RCFYGFQILI ENVHSEMYSL LIDTYIRDPK KREFLFNAIE TMPYVKKKAD WALRWIADRK STFGERVVAF AAVEGVFFSG SFAAIFWLKK RGLMPGLTFS NELISRDEGL HCDFACLMFQ YLVNKPSEER VREIIVDAVK IEQEFLTEAL PVGLIGMNCI LMKQYIEFVA DRLLVELGFS KVFQAENPFD FMENISLEGK TNFFEKRVSE YQRFAVMAET TDNVFTLDAD F
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.