Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RRM1 Protein
Código de producto. 16004670
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16004670
Marca: enQuireBio™ QP6629ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RRM1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001024.1
ID de gen (Entrez) 6240
Nombre RRM1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RRM1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MHVIKRDGRQ ERVMFDKITS RIQKLCYGLN MDFVDPAQIT MKVIQGLYSG VTTVELDTLA AETAATLTTK HPDYAILAAR IAVSNLHKET KKVFSDVMED LYNYINPHNG KHSPMVAKST LDIVLANKDR LNSAIIYDRD FSYNYFGFKT LERSYLLKIN GKVAERPQHM LMRVSVGIHK EDIDAAIETY NLLSERWFTH ASPTLFNAGT NRPQLSSCFL LSMKDDSIEG IYDTLKQCAL ISKSAGGIGV AVSCIRATGS YIAGTNGNSN GLVPMLRVYN NTARYVDQGG NKRPGAFAIY LEPWHLDIFE FLDLKKNTGK EEQRARDLFF ALWIPDLFMK RVETNQDWSL MCPNECPGLD EVWGEEFEKL YASYEKQGRV RKVVKAQQLW YAIIESQTET GTPYMLYKDS CNRKSNQQNL GTIKCSNLCT EIVEYTSKDE VAVCNLASLA LNMYVTSEHT YDFKKLAEVT KVVVRNLNKI IDINYYPVPE ACLSNKRHRP IGIGVQGLAD AFILMRYPFE SAEAQLLNKQ IFETIYYGAL EASCDLAKEQ GPYETYEGSP VSKGILQYDM WNVTPTDLWD WKVLKEKIAK YGIRNSLLIA PMPTASTAQI LGNNESIEPY TSNIYTRRVL SGEFQIVNPH LLKDLTERGL WHEEMKNQII ACNGSIQSIP EIPDDLKQLY KTVWEISQKT VLKMAAERGA FIDQSQSLNI HIAEPNYGKL TSMHFYGWKQ GLKTGMYYLR TRPAANPIQF TLNKEKLKDK EKVSKEEEEK ERNTAAMVCS LENRDECLMC GS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.