Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPS2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | RPS2 Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADDAGA AGGPGGPGGP GMGNRGGFRG GFGSGIRGRG RGRGRGRGRG RGARGGKAED KEWMPVTKLG RLVKDMKIKS LEEIYLFSLP IKESEIIDFF LGASLKDEVL KIMPVQKQTR AGQRTRFKAF VAIGDYNGHV GLGVKCSKEV ATAIRGAIIL AKLSIVPVRR GYWGNKIGKP HTVPCKVTGR CGSVLVRLIP APRGTGIVSA PVPKKLLMMA GIDDCYTSAR GCTATLGNFA KATFDAISKT YSYLTPDLWK ETVFTKSPYQ EFTDHLVKTH TRVSVQRTQA PAVATT |
| Tampón | RPS2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0),10% glycerol and 0.4M Urea. |
| Mostrar más |