Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPA1 Protein
Código de producto. 16024590
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16024590
Marca: enQuireBio™ QP6618ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RPA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002936.1
ID de gen (Entrez) 6117
Nombre RPA1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RPA1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia VGQLSEGAIA AIMQKGDTNI KPILQVINIR PITTGNSPPR YRLLMSDGLN TLSSFMLATQ LNPLVEEEQL SSNCVCQIHR FIVNTLKDGR RVVILMELEV LKSAEAVGVK IGNPVPYNEG LGQPQVAPPA PAASPAASSR PQPQNGSSGM GSTVSKAYGA SKTFGKAAGP SLSHTSGGTQ SKVVPIASLT PYQSKWTICA RVTNKSQIRT WSNSRGEGKL FSLELVDESG EIRATAFNEQ VDKFFPLIEV NKVYYFSKGT LKIANKQFTA VKNDYEMTFN NETSVMPCED DHHLPTVQFD FTGIDDLENK SKDSLVDIIG ICKSYEDATK ITVRSNNREV AKRNIYLMDT SGKVVTATLW GEDADKFDGS RQPVLAIKGA RVSDFGGRSL SVLSSSTIIA NPDIPEAYKL RGWFDAEGQA LDGVSISDLK SGGVGGSNTN WKTLYEVKSE NLGQGDKPDY FSSVATVVYL RKENCMYQAC PTQDCNKKVI DQQNGLYRCE KCDTEFPNFK YRMILSVNIA DFQENQWVTC FQESAEAILG QNAAYLGELK DKNEQAFEEV FQNANFRSFI FRVRVKVETY NDESRIKATV MDVKPVDYRE YGRRLVMSIR RSALM
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.