Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ropporin-1B Protein
Código de producto. 16084550
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16084550 1 mg 1 miligramo
16074550 10 μg 10 microgramos
16014560 50 μg 50 microgramos
16064550 100 μg 100 microgramos
16094550 200 μg 200 microgramos
16004560 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16084550
Marca: enQuireBio™ QP6614ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ropporin-1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001012337.1
ID de gen (Entrez) 152015
Nombre Ropporin-1B Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ROPN1B
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details). of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MWKVVNLPTD LFNSVMNVGR FTEEIEWLKF LALACSALGV TITKTLKIVC EVLSCDHNGG LPRIPFSTFQ FLYTYIAEVD GEICASHVSR MLNYIEQEVI GPDGLITVND FTQNPRVWLE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.