Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNMTL1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | RNMTL1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAALVRP ARFVVRPLLQ VVQAWDLDAR RWVRALRRSP VKVVFPSGEV VEQKRAPGKQ PRKAPSEASA QEQREKQPLE ESASRAPSTW EESGLRYDKA YPGDRRLSSV MTIVKSRPFR EKQGKILLEG RRLISDALKA GAVPKMFFFS RLEYLKELPV DKLKGVSLIK VKFEDIKDWS DLVTPQGIMG IFAKPDHVKM TYPKTQLQHS LPLLLICDNL RDPGNLGTIL RSAAGAGCSK VLLTKGCVDA WEPKVLRAGM GAHFRMPIIN NLEWETVPNY LPPDTRVYVA DNCGLYAQAE MSNKASDHGW VCDQRVMKFH KYEEEEDVET GASQDWLPHV EVQSYDSDWT EAPAAVVIGG ETYGVSLESL QLAESTGGKR LLIPVVPGVD SLNSAMAASI LLFEGKRQLR GRAEDLSRDR SYH |
| Tampón | RNMTL1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |