Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNMTL1 Protein
Código de producto. 15933249
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15933249 5 μg 5 microgramos
15923249 20 μg 20 microgramos
15913249 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15933249
Marca: enQuireBio™ QP133355ug
A cDNA sequence encoding the RNMTL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre RNMTL1 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAALVRP ARFVVRPLLQ VVQAWDLDAR RWVRALRRSP VKVVFPSGEV VEQKRAPGKQ PRKAPSEASA QEQREKQPLE ESASRAPSTW EESGLRYDKA YPGDRRLSSV MTIVKSRPFR EKQGKILLEG RRLISDALKA GAVPKMFFFS RLEYLKELPV DKLKGVSLIK VKFEDIKDWS DLVTPQGIMG IFAKPDHVKM TYPKTQLQHS LPLLLICDNL RDPGNLGTIL RSAAGAGCSK VLLTKGCVDA WEPKVLRAGM GAHFRMPIIN NLEWETVPNY LPPDTRVYVA DNCGLYAQAE MSNKASDHGW VCDQRVMKFH KYEEEEDVET GASQDWLPHV EVQSYDSDWT EAPAAVVIGG ETYGVSLESL QLAESTGGKR LLIPVVPGVD SLNSAMAASI LLFEGKRQLR GRAEDLSRDR SYH
Tampón RNMTL1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.