Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNF4 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | RNF4 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSTRKRR GGAINSRQAQ KRTREATSTP EISLEAEPIE LVETAGDEIV DLTCESLEPV VVDLTHNDSV VIVDERRRPR RNARRLPQDH ADSCVVSSDD EELSRDRDVY VTTHTPRNAR DEGATGLRPS GTVSCPICMD GYSEIVQNGR LIVSTECGHV FCSQCLRDSL KNANTCPTCR KKINHKRYHP IYI |
| Tampón | RNF4 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 0.2M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |