Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RND3 Protein
Código de producto. 15923229
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15923229
Marca: enQuireBio™ QP133285ug
A cDNA sequence encoding the RND3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre RND3 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKERRASQKL SSKSIMDPNQ NVKCKIVVVG DSQCGKTALL HVFAKDCFPE NYVPTVFENY TASFEIDTQR IELSLWDTSG SPYYDNVRPL SYPDSDAVLI CFDISRPETL DSVLKKWKGE IQEFCPNTKM LLVGCKSDLR TDVSTLVELS NHRQTPVSYD QGANMAKQIG AATYIECSAL QSENSVRDIF HVATLACVNK TNKNVKRNKS QRATKRISHM PSRPELSAVA TDLRKDKAKS C
Tampón RND3 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.1M NaCl and 40% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.