missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNASE3 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | RNASE3 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | ADPRPPQFTR AQWFAIQHIS LNPPRCTIAM RAINNYRWRC KNQNTFLRTT FANVVNVCGN QSIRCPHNRT LNNCHRSRFR VPLLHCDLIN PGAQNISNCR YADRPGRRFY VVACDNRDPR DSPRYPVVPV HLDTTIHHHH HH |
| Tampón | RNASE3 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?