Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNA-binding protein 1
Código de producto. 16024350
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16024350 100 μg 100 microgramos
16034350 10 μg 10 microgramos
16074350 50 μg 50 microgramos
16054350 200 μg 200 microgramos
16064350 500 μg 500 microgramos
16044350 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16024350
Marca: enQuireBio™ QP6586ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RNA-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_006734.1
ID de gen (Entrez) 5935
Nombre RNA-binding protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RBM3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSSEEGKLFV GGLNFNTDEQ ALEDHFSSFG PISEVVVVKD RETQRSRGFG FITFTNPEHA SVAMRAMNGE SLDGRQIRVD HAGKSARGTR GGGFGAHGRG RSYSRGGGDQ GYGSGRYYDS RPGGYGYGYG RSRDYNGRNQ GGYDRYSGGN YRDNYDN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.