Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RING-box protein 1
Código de producto. 16004550
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16004550
Marca: enQuireBio™ QP6613ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RING-box protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001188299.1
ID de gen (Entrez) 9616
Nombre RING-box protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RNF7
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia ADVEDGEETC ALASHSGSSG SKSGGDKMFS LKKWNAVAMW SWDVECDTCA ICRVQVMDAC LRCQAENKQE DCVVVWGECN HSFHNCCMSL WVKQNNRCPL CQQDWVVQRI GK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.