Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ribonucleoprotein PTB-binding 2 Protein
Código de producto. 16048961
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16048961 500 μg 500 microgramos
16018961 10 μg 10 microgramos
16058961 50 μg 50 microgramos
16008961 100 μg 100 microgramos
16038961 200 μg 200 microgramos
16028961 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16048961
Marca: enQuireBio™ QP9902ye500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ribonucleoprotein PTB-binding 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_060681.2
ID de gen (Entrez) 55225
Nombre Ribonucleoprotein PTB-binding 2 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAVER2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MAAAAGDGGG EGGAGLGSAA GLGPGPGLRG QGPSAEAHEG APDPMPAALH PEEVAARLQR MQRELSNRRK ILVKNLPQDS NCQEVHDLLK DYDLKYCYVD RNKRTAFVTL LNGEQAQNAI QMFHQYSFRG KDLIVQLQPT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.