Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ribonucleoprotein PTB-binding 2 Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_060681.2 |
| ID de gen (Entrez) | 55225 |
| Nombre | Ribonucleoprotein PTB-binding 2 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | RAVER2 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Show More |