Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ribonucleoprotein PTB-binding 2 Protein
Código de producto. 16062751
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16062751 100 μg 100 microgramos
16072751 10 μg 10 microgramos
16012761 50 μg 50 microgramos
16092751 200 μg 200 microgramos
16002761 500 μg 500 microgramos
16082751 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16062751
Marca: enQuireBio™ QP8116ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ribonucleoprotein PTB-binding 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_060681.2
ID de gen (Entrez) 55225
Nombre Ribonucleoprotein PTB-binding 2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAVER2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AAAAGDGGGE GGAGLGSAAG LGPGPGLRGQ GPSAEAHEGA PDPMPAALHP EEVAARLQRM QRELSNRRKI LVKNLPQDSN CQEVHDLLKD YDLKYCYVDR NKRTAFVTLL NGEQAQNAIQ MFHQYSFRGK DLIVQLQPTD ALLCITNVPI SFTSEEFEEL VRAYGNIERC FLVYSEVTGH SKGYGFVEYM KKDFAAKARL ELLGRQLGAS ALFAQWMDVN LLASELIHSK CLCIDKLPSD YRDSEELLQI FSSVHKPVFC QLAQDEGSYV GGFAVVEYST AEQAEEVQQA ADGMTIKGSK VQVSFCAPGA PGRSTLAALI AAQRVMHSNQ KGLLPEPNPV QIMKSLNNPA MLQVLLQPQL CGRAVKPAVL GTPHSLPHLM NPSISPAFLH LNKAHQSSVM GNTSNLFLQN LSHIPLAQQQ LMKFENIHTN NKPGLLGEPP AVVLQTALGI GSVLPLKKEL GHHHGEAHKT SSLIPTQTTI TAGMGMLPFF PNQHIAGQAG PGHSNTQEKQ PATVGMAEGN FSGSQPYLQS FPNLAAGSLL VGHHKQQQSQ PKGTEISSGA ASKNQTSLLG EPPKEIRLSK NPYLNLASVL PSVCLSSPAS KTTLHKTGIA SSILDAISQG SESQHALEKC IAYSPPFGDY AQVSSLRNEK RGSSYLISAP EGGSVECVDQ HSQGTGAYYM ETYLKKKRVY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.