Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ribonuclease P protein subunit p20 Protein
Código de producto. 16093840
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16093840 10 μg 10 microgramos
16033850 50 μg 50 microgramos
16083840 100 μg 100 microgramos
16013850 200 μg 200 microgramos
16023850 500 μg 500 microgramos
16003850 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16093840
Marca: enQuireBio™ QP6515ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ribonuclease P protein subunit p20, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005828.2
ID de gen (Entrez) 10248
Nombre Ribonuclease P protein subunit p20 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen POP7
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MAENREPRGA VEAELDPVEY TLRKRLPSRL PRRPNDIYVN MKTDFKAQLA RCQKLLDGGA RGQNACSEIY IHGLGLAINR AINIALQLQA GSFGSLQVAA NTSTVELVDE LEPETDTREP LTRIRNNSAI HIRVFRVTPK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.