Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RhoA Protein
Código de producto. p-7155016
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16064081 10 μg 10 microgramos
16004091 50 μg 50 microgramos
16054081 100 μg 100 microgramos
16084081 200 μg 200 microgramos
16094081 500 μg 500 microgramos
16074081 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16064081
Marca: enQuireBio™ QP8336ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RhoA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001300870.1
ID de gen (Entrez) 387
Nombre RhoA Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RHOA
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MAAIRKKLVI VGDGACGKTC LLIVFSKDQF PEVYVPTVFE NYVADIEVDG KQVELALWDT AGQEDYDRLR PLSYPDTDVI LMCFSIDSPD SLENIPEKWT PEVKHFCPNV PIILVGNKKD LRNDEHTRRE LAKMKQEPVK PEEGRDMANR IGAFGYMECS AKTKDGVREV FEMATRAALQ ARRGKKKSGC L
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.