Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RGS5 / Regulator of G-protein signaling 5 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001182232.1 |
| ID de gen (Entrez) | 8490 |
| Nombre | RGS5 / Regulator of G-protein signaling 5 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | RGS5 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |