Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulatory protein E2 Protein
Código de producto. p-7154074
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16018500 10 μg 10 microgramos
16058500 50 μg 50 microgramos
16008500 100 μg 100 microgramos
16038500 200 μg 200 microgramos
16048500 500 μg 500 microgramos
16028500 1 mg 1 miligramo
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16018500
Marke: enQuireBio™ QP7368ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulatory protein E2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Nombre Regulatory protein E2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen E2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MQTPKETLSE RLSCVQDKII DHYENDSKDI DSQIQYWQLI RWENAIFFAA REHGIQTLNH QVVPAYNISK SKAHKAIELQ MALQGLAQSA YKTEDWTLQD TCEELWNTEP THCFKKGGQT VQVYFDGNKD NCMTYVAWDS VYYMTDAGTW DKTATCVSHR GLYYVKEGYN TFYIEFKSEC EKYGNTGTWE VHFGNNVIDC NDSMCSTSDD TVSATQLVKQ LQHTPSPYSS TVSVGTAKTY GQTSAATRPG HCGLAEKQHC GPVNPLLGAA TPTGNNKRRK LCSGNTTPII HLKGDRNSLK CLRYRLRKHS DHYRDISSTW HWTGAGNEKT GILTVTYHSE TQRTKFLNTV AIPDSVQILV GYMTM
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.