Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulator of G-protein signaling 10 Protein
Código de producto. 16084470
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16084470 100 μg 100 microgramos
16094470 10 μg 10 microgramos
16034480 50 μg 50 microgramos
16014480 200 μg 200 microgramos
16024480 500 μg 500 microgramos
16004480 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16084470 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6602ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulator of G-protein signaling 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001005339.1
ID de gen (Entrez) 6001
Nombre Regulator of G-protein signaling 10 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RGS10
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 3
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MFNRAVSRLS RKRPPSDIHD SDGSSSSSHQ SLKSTAKWAA SLENLLEDPE GVKRFREFLK KEFSEENVLF WLACEDFKKM QDKTQMQEKA KEIYMTFLSS KASSQVNVEG QSRLNEKILE EPHPLMFQKL QDQIFNLMKY DSYSRFLKSD LFLKHKRTEE EEEDLPDAQT AAKRASRIYN T
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.