Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human REG3A / HIP Protein
Código de producto. 16024400
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16024400 1 mg 1 miligramo
16014400 10 μg 10 microgramos
16054400 50 μg 50 microgramos
16004400 100 μg 100 microgramos
16034400 200 μg 200 microgramos
16044400 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16024400
Marca: enQuireBio™ QP6593ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) REG3A / HIP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002571.1
ID de gen (Entrez) 5068
Nombre REG3A / HIP Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen REG3A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia EEPQRELPSA RIRCPKGSKA YGSHCYALFL SPKSWTDADL ACQKRPSGNL VSVLSGAEGS FVSSLVKSIG NSYSYVWIGL HDPTQGTEPN GEGWEWSSSD VMNYFAWERN PSTISSPGHC ASLSRSTAFL RWKDYNCNVR LPYVCKFTD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.